Merck
87860
Tetramethylhydrazine
≥97.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2NN(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
EC Number:
229-119-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731483
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tetramethylhydrazine, ≥97.0%
InChI key
DHBZRQXIRAEMRO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H12N2/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
SMILES string
CN(C)N(C)C
assay
≥97.0%
form
liquid
impurities
≤2% water
refractive index
n20/D 1.404
density
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Kalyanaraman et al.
Carcinogenesis, 4(10), 1341-1343 (1983-10-01)
Prostaglandin endoperoxide synthase catalyzed the oxidation of tetramethylhydrazine to the tetramethylhydrazine radical cation, as detected by electron spin resonance spectroscopy. Oxidation of tetramethylhydrazine by prostaglandin endoperoxide synthase also resulted in the N-demethylation of tetramethylhydrazine leading to the formation of formaldehyde.
P A Craven et al.
Biochemical pharmacology, 34(17), 3101-3106 (1985-09-01)
A fatty acid stimulated, NADPH-independent pathway for the N-demethylation of 1,1-dimethylhydrazine (1,1-DMH) with the generation of HCHO was demonstrated in 10,000 g soluble fractions of colonic mucosal homogenates. Tetramethylhydrazine and, to a lesser extent, aminopyrine, but not 1,2-DMH or methylhydrazine
An electron spin resonance study of the novel radical cation produced during the horseradish peroxidase-catalyzed oxidation of tetramethylhydrazine.
B Kalyanaraman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 105(1), 217-224 (1982-03-15)