Merck
BDPH9BCC2A67
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Sinónimos:
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H3O1Cl1F4
Número CAS:
Peso molecular:
226.56
MDL number:
El producto BDPH9BCC2A67 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)