Merck
BDPH9BCD00A6
Bide Pharmatech
N-Methylcycloheptanamine hydrochloride
Sinónimos:
N-cycloheptyl-N-methylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H18N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
163.69
MDL number:
El producto BDPH9BCD00A6 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)