Merck
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Sinónimos:
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDD67A no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H7O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
MDL number:
El producto BDPH9BCDD67A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)