Merck
BDPH9BCDDA67
Bide Pharmatech
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
Sinónimos:
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4N2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
275.93
MDL number:
El producto BDPH9BCDDA67 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)