Merck
BDPH9BCDEEEA
Bide Pharmatech
2-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Sinónimos:
2-bromo-4,5-dimethylpyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
MDL number:
El producto BDPH9BCDEEEA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H8BrN/c1-5-3-7(8)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
OTVKPSUMDAFRQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)