Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDFD32 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Saltar a
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-7-6-8-9(11(13)14-2)4-3-5-10(8)12/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
HVQOOSBDNRKUDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?