Merck
BDPH9C021A1D
Bide Pharmatech
4-Undecanone
Sinónimos:
4-undecanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H22O1
Número CAS:
Peso molecular:
170.3
MDL number:
El producto BDPH9C021A1D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-3-5-6-7-8-10-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Inchi Key
NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)