Merck
BDPH9C021DAD
Bide Pharmatech
(3,3-Dimethylcyclopentyl)methanol
Sinónimos:
(3,3-dimethylcyclopentyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H16O1
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
MDL number:
El producto BDPH9C021DAD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-8(2)4-3-7(5-8)6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
LSZXVUJJTONWHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)