Merck
BDPH9C021FE4
Bide Pharmatech
(5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone
Sinónimos:
(5R,6S)-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H15O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
253.3
MDL number:
El producto BDPH9C021FE4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c18-14-11-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(19-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15-17H,11H2/t15-,16+/m1/s1
Inchi Key
LTPOSIZJPSDSIL-CVEARBPZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)