Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 61.5 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-Terminal GST and C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946
Product Source: expressed in E. coli cells
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Ask1
Target Sub-Family: STE
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-606M when ordering the 250 µg size.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 months at -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany