Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
31171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing)
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished)
pH range
1-14
General description
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Packaging
The male bearing is packaged in a closed box.
Other Notes
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing UNCD coated
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico