Merck
MFGL20GB3
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
Sinónimos:
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®, Durapore® INLET: 1/2" Hose Barb OUTLET: 1/2" Hose Barb VENT: 1/8" Hose Barb
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
irradiated
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak® Final Fill 200
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
5.7 in.
W
3.0 in.
filtration area
1000 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany