Merck
VBKG050
Viresolve® Barrier Capsule
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
Sinónimos:
Viresolve® Barrier Capsule, 0.5 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polyethylene
polypropylene (gamma-stable)
silicone seal
product line
EMPROVE® Filter
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
filtration area
0.5 m2
matrix
Polyethersulfone (PES)
fitting
1/2 in. inlet/outlet hose barb
General description
Viresolve® Barrier filters are specifically designed to remove virus, mycoplasma and bacteria from chemically-defined cell culture media.
Application
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
Preparation Note
Sterilization Method
Gamma-compatible
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany