Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H31FN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
522.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
atorvastatin
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 10 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico