Merck
AXYHSFTSP
CyclerSeal sealing film
easy peel, L × W 78 mm × 610 m
Sinónimos:
sealing mat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122410
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CyclerSeal sealing film, easy peel, L × W 78 mm × 610 m
sterility
non-sterile
form
film
feature
piercable
manufacturer/tradename
Axygen Inc
Corning
L × W
78 mm × 610 m
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)