Saltar al contenido
Merck

BAF189050001

SP Bel-Art® Microcentrifuge tube ice rack with tray insert

new

to hold 50 x 1.5 mL tubes, polypropylene, pack of 1 ea

Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización

Seleccione un Tamaño

1 EA

US$ 77,30

US$ 77,30

PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES

Comprobar disponibilidad del carrito


Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
41122806

Saltar a

Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

material

polypropylene

feature

to hold 50 x 1.5 mL tubes

packaging

pack of 1 ea

manufacturer/tradename

Bel-Art F18890-0100

L × W × H

25.4 cm × 13.3 cm × 7.3 cm

General description

This deep tray with rack insert holds plenty of ice or water for extended use time and can accommodate up to fifty 1.5ml tubes (or other tubes with a diameter less than 12mm) for large volume benchtop processing.

Features and Benefits

  • Includes flat perimeter rim for labeling tape
  • Can be safely stacked with identical racks when loaded or empty
  • Sturdy polypropylene plastic provides long life and heavy usage
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Deep tray holds more ice and water for extended use time

Legal Information

Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico