Saltar a
EHU220771
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM236
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
US$ 316,00
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
US$ 568,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
US$ 316,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTACATTAATAGGGTTAGGAGGGTTAAAGGGTAAAGAGTCCTTTGAGCACATTTTCTGGCAAACCATAATAACTTGATAAATGCTAAGCATTGGAACGGGTACCAAGTCTCCAAGAAACAAGTATCTCAATGCAGTTTTAGAAATTTCCTGTTTTATTCTTTTCTGTGGCCCTGCTCACCCTCTGGGAATAATCATTTCAACTTTGCATTTGTGAAAAATAATACATACAATCTTAAGGTTACTTCAGACTATACTTTTTCATCGAGGAGTATTGTATTCAAAAGTGATCGATCTGCTGAATATATAAATTAAAATGGACACAAGCCTTCATTCATCAGACATTTGAGTGTCTGTCCTCTGAGTTCCCATAGAATCTGAATTACACCACTTTATTCACACTTACATTATGTGTTTACTTTTCTGAGTGTCCTATTAATCTTTATTCCTTAAAGGAAAGCCTGAGGGCATCTTGTTTAACAATGCATCTCTCTCTTCATCAATCAACGCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU177791
description
targeting human TMEM236
description
targeting mouse Fam23a
Gene Information
human ... TMEM236(653567), FAM23A()
Gene Information
mouse ... FAM23A(625286), Fam23a(625286)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTACATTAATAGGGTTAGGAGGGTTAAAGGGTAAAGAGTCCTTTGAGCACATTTTCTGGCAAACCATAATAACTTGATAAATGCTAAGCATTGGAACGGGTACCAAGTCTCCAAGAAACAAGTATCTCAATGCAGTTTTAGAAATTTCCTGTTTTATTCTTTTCTGTGGCCCTGCTCACCCTCTGGGAATAATCATTTCAACTTTGCATTTGTGAAAAATAATACATACAATCTTAAGGTTACTTCAGACTATACTTTTTCATCGAGGAGTATTGTATTCAAAAGTGATCGATCTGCTGAATATATAAATTAAAATGGACACAAGCCTTCATTCATCAGACATTTGAGTGTCTGTCCTCTGAGTTCCCATAGAATCTGAATTACACCACTTTATTCACACTTACATTATGTGTTTACTTTTCTGAGTGTCCTATTAATCTTTATTCCTTAAAGGAAAGCCTGAGGGCATCTTGTTTAACAATGCATCTCTCTCTTCATCAATCAACGCTG
esiRNA cDNA target sequence
AGTAGCACAAACCTAACAATGAGCTACATCCCTTAGAAATACATTTCTTACTCTGTTGCAGTTACCGCTACTAAGTCATTAGCTACATAGAAAACTAGGGTCTTCAGCACACATCAGTTTGGCAAAGCTTCCTTACAGCTTCTTGGGCTGGTGCAGCTGGCAGTGCGTCAGTGTTGAGGATAATGGAGCCAAGGTACATTGTGATTCCTAGATAAAGCTTTGTAATGGACACCATAAACAATGTGTAAGAGTGTAACATAAACAGAGTTTGATGCCATCATAAAAAAAAAATCAAGTAGTTTGCACTTAGTATAGATGCCAAAGGTTTCTTACGTTGTACTAGGTCCTGAGTATCTTCATGTTACAATGATCATGCACACAGTCATGAACTCTTCATGTGCTCTGATGGCATAGATACTCATATCCAAGCAGAGATTCTTTGTTTATAAGAGAAACTTGTAAGAAGTTTATCTCTGCAGAGTAATGTGGAAGCAAATAGCTTATGAACAG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000148483
Ensembl | human accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)