Merck
SML0168
Fluorescent Histamine H3/H4 receptor Antagonist (H3-633-AN) synthetic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H48BF2N8O3S2
Peso molecular:
849.84
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
Quality Level
Biochem/physiol Actions
The SML0168 ligand was shown to antagonize the activity of the histamine agonist, histamine, in two separate recombinant CHO cell lines expressing either the human H2 or H3-receptor and a cyclic-AMP responsive secreted placental alkaline phosphatase (SPAP) reporter gene.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Dissolve 0.2 mg in 23.5 ul of DMSO to give a 10mM stock solution. Once reconstituted into DMSO the product, must be stored, preferably in smaller aliquots, at -20°C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.