Merck
AABH99A4C81C
AA BLOCKS, INC.
(3-octylthiophen-2-yl)magnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF
Synonym(e):
bromo(3-octyl-2-thienyl)magnesium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H19Br1S1Mg1
Molekulargewicht:
299.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H19S.BrH.Mg/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12;;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
HCSUUCZHMATMLJ-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)