Fortfahren mit
459119
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon
95%
Synonym(e):
Triacetonamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-554-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
bp
102-105 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What type of solid does 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone come in? Is it a solid piece, crystal, or beads?
    1 answer
    1. The appearance specification for this product includes powder, crystalline, or solid. The exact physical form is reported on the product Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/459119#product-documentation