Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 99,40 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 268,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-441-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
879172
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Acenaphthenchinon,
form
powder
Quality Segment
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H
InChI key
AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description VETRANAL®, analytical standard |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 249-252 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?