Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.27
EC Number:
216-678-8
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731687
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98%
refractive index
n
bp
173-176 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCS
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?