Merck
AOBH97EBABEF
AOBChem
2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.44
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrClF4/c8-6-4(7(11,12)13)1-3(10)2-5(6)9/h1-2H
InChIKey
KBNXXGGLHJNRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)