Direkt zum Inhalt
Merck

APO455837726

Apollo Scientific Ltd

4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline

Synonym(e):

4-chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinyl trifluoromethyl ether

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C11H4ClF6NO/c12-6-4-8(10(13,14)15)19-9-5(6)2-1-3-7(9)20-11(16,17)18/h1-4H

Inchi Key

INCNYMOBGMRZKG-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

Ambient Temperature

Country of Origin

GB

Shipping Temperature

Ambient Temperature

Physical Form

Solid



hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark

MSDS

https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-8-trifluoromethoxy-2-trifluoromethylquinoline



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen