Merck
ATE326366334
AstaTech, Inc.
2-(BENZHYDRYLOXY)-N-METHYLETHANAMINE HCL
Synonym(e):
2-(benzhydryloxy)-N-methylethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.79
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Inchi Key
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)