Direkt zum Inhalt
Merck

ATE428007166

AstaTech, Inc.

DL-ETHIONINE

Synonym(e):

ethylhomocysteine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H13O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)

Inchi Key

GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

-20 C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Melting Point

~ 265 C(Dec)



hstatements

Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen