Merck
ATEH97A4DCF7
AstaTech, Inc.
SODIUM PHOSPHITE DIBASIC PENTAHYDRATE
Synonym(e):
disodium hydrogen phosphite pentahydrate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H11O8P1Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
Inchi Key
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
CN
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)