Merck
ATEH98884792
AstaTech, Inc.
FLUVALINATE
Synonym(e):
cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2R)-2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H22O3N2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.92
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
Inchi Key
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FLUVALINATE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)