Direkt zum Inhalt
Merck

ATEH99E40B59

AstaTech, Inc.

(S)-2-(6-HYDROXYNAPHTHALEN-2-YL)PROPANOIC ACID

Synonym(e):

(2S)-2-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1

Inchi Key

XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

2-8 C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?


Signalwort

Warning

Piktogramme



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen