Merck
ATEH9AA79CBB
AstaTech, Inc.
L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
Synonym(e):
(S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Inchi Key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
US
Physical Form
Solid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)