Merck
ATEH9BCAAFA2
AstaTech, Inc.
ACETOXIME BENZOATE
Synonym(e):
ethenylamino benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-2-10-12-9(11)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,10H,1H2
Inchi Key
DJJQTOBCGKKISP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Shipping Temperature
Cold box
Storage temp.
-20 C
Country of Origin
CN
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)