Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC159A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-9(2,15)6-3-7(10(11,12)13)5-8(14)4-6/h3-5,15H,14H2,1-2H3
Inchi Key
YFXZSOLFHNJVPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(3-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-ol
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
