Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC183C

Bide Pharmatech

1-Boc-2,6-dimethylpiperazine

Synonym(e):

tert-butyl 2,6-dimethyl-1-piperazinecarboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H22O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC183C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H22N2O2/c1-8-6-12-7-9(2)13(8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3

Inchi Key

RBOGBIZGALIITO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-Boc-2,6-dimethylpiperazine


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen