Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC2608
Bide Pharmatech
2-Fluoro-3-iodo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Synonym(e):
2-fluoro-3-iodo-6-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10N2F1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10FIN2/c10-9-7(11)3-4-8(12-9)13-5-1-2-6-13/h3-4H,1-2,5-6H2
Inchi Key
QGVGKWCABZEKJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)