Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC28B4

Bide Pharmatech

1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride

Synonym(e):

1,2,3,4-tetrahydro[2,7]naphthyridine hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H11N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC28B4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H10N2.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-4-2-7(1)8;/h1,3,5,10H,2,4,6H2;1H

Inchi Key

WRARFMNQYDXJET-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen