Merck
BDPH9BCC2FC7
Bide Pharmatech
Diethyl (aminomethyl)phosphonate
Synonym(e):
diethyl aminomethylphosphonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H14O3N1P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC2FC7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H14NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
UIBCDEFKKLRXHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl (aminomethyl)phosphonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)