Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC3054

Bide Pharmatech

3-Amino-5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazole

Synonym(e):

5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-amine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H11N3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C14H11F2N3/c15-10-4-9(5-11(16)7-10)3-8-1-2-13-12(6-8)14(17)19-18-13/h1-2,4-7H,3H2,(H3,17,18,19)

Inchi Key

CZQCRNRCCQSJHD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Powder or crystals

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C



Still not finding the right product?


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen