Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC309F

Bide Pharmatech

(4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol

Synonym(e):

[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H11O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-18)2-4-11/h1-8,18H,9H2

Inchi Key

YCVFDTRUBSFXSA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen