Merck
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O2N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC330C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)