Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC34D3

Bide Pharmatech

5-(Aminomethyl)furan-2-carboxylic acid hydrochloride

Synonym(e):

5-(aminomethyl)-2-furoic acid hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen

Ansicht Àndern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H8O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC34D3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H7NO3.ClH/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9;/h1-2H,3,7H2,(H,8,9);1H

Inchi Key

VZBDETJVJSTWPP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Beige to Pale-yellow Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen