Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC3BA7

Bide Pharmatech

2-(4-Bromophenyl)cyclopropanamine hydrochloride

Synonym(e):

2-(4-bromophenyl)cyclopropanamine hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H11N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.55
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3BA7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H10BrN.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(8)11;/h1-4,8-9H,5,11H2;1H

Inchi Key

XQXNVLZRIWWINX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen