Merck
BDPH9BCC3BCE
Bide Pharmatech
7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Synonym(e):
7-hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3BCE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-5,12H
Inchi Key
CKZDPGZUVBLQSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)