Merck
BDPH9BCC3D2C
Bide Pharmatech
4-(5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
Synonym(e):
4-[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]piperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H14O1N3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3D2C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H14FN3O/c14-11-3-1-9(2-4-11)12-16-17-13(18-12)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10,15H,5-8H2
Inchi Key
OCVSOAJAJMMNGN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)