Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC44B7

Bide Pharmatech

2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

Synonym(e):

2-(2-bromo-5-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H13N3Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.71
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC44B7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C21H13BrClN3/c22-18-12-11-16(23)13-17(18)21-25-19(14-7-3-1-4-8-14)24-20(26-21)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H

Inchi Key

DTAVKJCSTPKBFF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen