Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC45F1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
Inchi Key
NBDDFAKYVVDWPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
