Merck
BDPH9BCC4841
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Synonym(e):
2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N2Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.98
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-10-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
HUCJZLJSTLNVJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)