Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C14H19Br/c1-13(2)7-8-14(3,4)12-9-10(15)5-6-11(12)13/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Inchi Key
NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
