Merck
BDPH9BCC4A3E
Bide Pharmatech
7-Isocyanato-4-methyl-2H-chromen-2-one
Synonym(e):
7-isocyanato-4-methyl-2H-chromen-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H7O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC4A3E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H7NO3/c1-7-4-11(14)15-10-5-8(12-6-13)2-3-9(7)10/h2-5H,1H3
Inchi Key
YCEHPUBNERNXNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow powder
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)