Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC4C81

Bide Pharmatech

1-(4-Amino-2-bromopyridin-3-yl)ethanone

Synonym(e):

1-(4-amino-2-bromopyridin-3-yl)ethan-1-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H7O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC4C81 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H7BrN2O/c1-4(11)6-5(9)2-3-10-7(6)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)

Inchi Key

SRVDCEQWPQSPNX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen